Tisk…
FR180204
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: FR180204, FR 180204, FR-180204, 5-(2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
BISN0306-1MG BISN0306-5MG BISN0306-10MG
APOSBISN0306-1MGEA 1080 CZK
APOSBISN0306-1MG APOSBISN0306-5MG APOSBISN0306-10MG
FR180204
FR180204
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₁₈H₁₃N₇
MW: 327,34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585805
CAS číslo: 865362-74-9