CCT-196969
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0303-1MG
BISN0303-5MG
BISN0303-10MG
APOSBISN0303-1MGEA
1870
CZK
APOSBISN0303-1MG
APOSBISN0303-5MG
APOSBISN0303-10MG
CCT-196969
CCT-196969
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec:
C₂₇H₂₄FN₇O₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
1163719-56-9 |