Tisk…
SD-06
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 1080 CZK
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17019341
CAS číslo: 271576-80-8