Pluripotin
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0279-5MG
BISN0279-25MG
APOSBISN0279-5MGEA
6190
CZK
APOSBISN0279-5MG
APOSBISN0279-25MG
Pluripotin
Pluripotin
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec:
C₂₇H₂₅F₃N₈O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20527253 CAS číslo: 839707-37-8 |