Tisk…
Skepinone-L
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((2,4-Difluorophenyl)amino)-7-(2,3-dihydroxypropoxy)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 2-[(2,4-difluorophenyl)amino]-7-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
BISN0248-1MG BISN0248-5MG BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA 2940 CZK
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-5MG APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₄H₂₁F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22572738
CAS číslo: 1221485-83-1