(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0215-5MG
BISN0215-10MG
BISN0215-25MG
APOSBISN0215-5MGEA
4570
CZK
APOSBISN0215-5MG
APOSBISN0215-10MG
APOSBISN0215-25MG
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec:
C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08435926 CAS číslo: 391210-10-9 |