Tisk…
JNK-IN-8
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0191-2MG BISN0191-5MG BISN0191-10MG
APOSBISN0191-2MGEA 2900 CZK
APOSBISN0191-2MG APOSBISN0191-5MG APOSBISN0191-10MG
JNK-IN-8
JNK-IN-8
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₉H₂₉N₇O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22124890
CAS číslo: 1410880-22-6