Tisk…
VX-11e
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0184-1MG BISN0184-5MG BISN0184-10MG
APOSBISN0184-1MGEA 2480 CZK
APOSBISN0184-1MG APOSBISN0184-5MG APOSBISN0184-10MG
VX-11e
VX-11e
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₄H₂₀Cl₂FN₅O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18433366
CAS číslo: 896720-20-0