Tisk…
SB590885
Dodavatel: Apollo Scientific
BISN0159-1MG BISN0159-5MG BISN0159-10MG
APOSBISN0159-1MGEA 1870 CZK
APOSBISN0159-1MG APOSBISN0159-5MG APOSBISN0159-10MG
SB590885
SB590885
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₇H₂₇N₅O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16038645
CAS číslo: 405554-55-4