Tisk…
Sinapic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 622 CZK
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Vzorec: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21
Bod varu: 378
Bod tání: 195…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004401
CAS číslo: 530-59-6
EINECS: 208-487-3