Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 11910 CZK
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8 II