Tisk…
Spermine tetrahydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIS5943-10G BIS5943-25G BIS5943-5G
APOSBIS5943-10GEA 4770 CZK
APOSBIS5943-10G APOSBIS5943-25G APOSBIS5943-5G
Spermine tetrahydrochloride 99%
Spermine tetrahydrochloride
For precipitation of DNA from aqueous buffers
Vzorec: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Bod tání: 310…311 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012914
CAS číslo: 306-67-2
EINECS: 206-189-8