Tisk…
Spermidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 8930 CZK
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
Spermidine
Spermidine
Used in the isolation of chromosomes.
Vzorec: C₇H₁₉N₃
Bod tání: 24 °C
Hustota: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008229
CAS číslo: 124-20-9
UN: 2735
ADR: 8,II