Tisk…
Streptozocin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G BIS4356-250MG BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA 20010 CZK
APOSBIS4356-1G APOSBIS4356-250MG APOSBIS4356-500MG
Streptozocin
Streptozocin
Potent methylating agent for DNA
Vzorec: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 265,2 g/mol
Bod tání: 121 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006607
CAS číslo: 18883-66-4