Tisk…
D(+)-Sacharóza
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 787 CZK
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-Sacharóza
D(+)-Sacharóza
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3
Bod tání: 185…190 °C
Hustota: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966