Tisk…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 7670 CZK
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
MW: 202,35 g/mol
Bod varu: 150 °C/5mmHg
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008215
CAS číslo: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II