Tisk…
D-(-)-Serine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
BIS2001-100G
APOSBIS2001-100GEA 622 CZK
APOSBIS2001-100G
D-(-)-Serine
D-(-)-Serine
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004269
CAS číslo: 312-84-5
EINECS: 206-229-4