Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIS1402-100MG
BIS1402-500MG
BIS1402-1G
APOSBIS1402-100MGEA
1460
CZK
APOSBIS1402-100MG
APOSBIS1402-500MG
APOSBIS1402-1G
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Bod tání: 203…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006872 CAS číslo: 92-61-5 EINECS: 202-177-9 |