Tisk…
Syringaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 3020 CZK
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 192…193 °C/14mmHg
Bod tání: 110…113 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006943
CAS číslo: 134-96-3
EINECS: 205-167-5