Sarcosine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Methylamino)acetic acid hydrochloride
BIS0907-100G
BIS0907-25G
BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA
3110
CZK
APOSBIS0907-100G
APOSBIS0907-25G
APOSBIS0907-5G
Sarcosine hydrochloride
Sarcosine hydrochloride
Vzorec:
C₃H₈ClNO₂ MW: 125.55 Bod tání: 173…175 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012609 CAS číslo: 637-96-7 EINECS: 211-310-2 |