Tisk…
SB203580
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
BIS0733-100MG BIS0733-25MG BIS0733-50MG
APOSBIS0733-100MGEA 7870 CZK
APOSBIS0733-100MG APOSBIS0733-25MG APOSBIS0733-50MG
SB203580
SB203580
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Vzorec: C₂₁H₁₆FN₃OS
MW: 377,4 g/mol
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00922198
CAS číslo: 152121-47-6