Tisk…
Riboflavin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 827 CZK
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavin
Riboflavin
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005022
CAS číslo: 83-88-5
EINECS: 201-507-1