Tisk…
Thiol-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1838-250MG
APOSBIPG1838-250MGEA 7670 CZK
APOSBIPG1838-250MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₆S
MW: 282,35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 749247-06-1