Tisk…
Boc-Amino-PEG3-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 3540 CZK
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Vzorec: C₁₃H₂₈N₂O₅
MW: 292.38 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619220
CAS číslo: 101187-40-0