Tisk…
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1810-1G BIPG1810-5G
APOSBIPG1810-1GEA 2480 CZK
APOSBIPG1810-1G APOSBIPG1810-5G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Vzorec: C₁₁H₂₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788155
CAS číslo: 153086-78-3