Tisk…
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 1950 CZK
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Vzorec: C₂₄H₄₇NO₁₂
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 1334169-93-5