Tisk…
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1802-500MG BIPG1802-100MG BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA 7870 CZK
APOSBIPG1802-500MG APOSBIPG1802-100MG APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Vzorec: C₁₆H₃₁NO₈
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 756525-91-4