Tisk…
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 787 CZK
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Vzorec: C₅H₉NO
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16713446
CAS číslo: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II