Tisk…
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-PEG4-alcohol, tert-Butyl (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Boc-NH-PEG4
BIPG1661-1G BIPG1661-5G
APOSBIPG1661-1GEA 12400 CZK
APOSBIPG1661-1G APOSBIPG1661-5G
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Vzorec: C₁₃H₂₇NO₆
MW: 293,36 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07779195
CAS číslo: 106984-09-2