Methyl-PEG12-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1551-100MG
BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA
13460
CZK
APOSBIPG1551-100MG
APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Vzorec:
C₂₆H₅₂O₁₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08274611 CAS číslo: 2135793-73-4 |