Mal-amido-PEG4-NHS
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 19-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecan-1-oate, Mal-amido-PEG4-NHS ester, Maleimide-PEG4-succinimidyl Ester, Maleimide-PEG4-NHS Ester
BIPG1478-50MG
BIPG1478-100MG
BIPG1478-250MG
APOSBIPG1478-50MGEA
2900
CZK
APOSBIPG1478-50MG
APOSBIPG1478-100MG
APOSBIPG1478-250MG
Mal-amido-PEG4-NHS
Mal-amido-PEG4-NHS
Vzorec:
C₂₂H₃₁N₃O₁₁ MW: 513.50 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD11041113 CAS číslo: 756525-99-2 |