Tisk…
Mal-amido-PEG2-NHS
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1477-1G BIPG1477-250MG
APOSBIPG1477-1GEA 7670 CZK
APOSBIPG1477-1G APOSBIPG1477-250MG
Mal-amido-PEG2-NHS
Mal-amido-PEG2-NHS
Vzorec: C₁₈H₂₃N₃O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041137
CAS číslo: 955094-26-5