Tisk…
Mal-amido-PEG12-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Mal-amido-PEG12-acid
BIPG1476-100MG BIPG1476-50MG BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA 5790 CZK
APOSBIPG1476-100MG APOSBIPG1476-50MG APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Vzorec: C₃₄H₆₀N₂O₁₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13184984
CAS číslo: 871133-36-7