Tisk…
Mal-amido-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1473-1G BIPG1473-250MG
APOSBIPG1473-1GEA 4860 CZK
APOSBIPG1473-1G APOSBIPG1473-250MG
Mal-amido-PEG4-acid
Mal-amido-PEG4-acid
Vzorec: C₁₈H₂₈N₂O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13184954
CAS číslo: 1263045-16-4