Tisk…
Mal-amido-PEG2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-(2-(3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, Mal-amido-PEG2-C2-acid
BIPG1472-1G BIPG1472-250MG
APOSBIPG1472-1GEA 8830 CZK
APOSBIPG1472-1G APOSBIPG1472-250MG
Mal-amido-PEG2-acid
Mal-amido-PEG2-acid
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₇
MW: 328,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041136
CAS číslo: 756525-98-1