Tisk…
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Hydroxy-PEG8-Boc, Hydroxy-dPEG®8-t-butyl ester
BIPG1454-250MG
APOSBIPG1454-250MGEA 1700 CZK
APOSBIPG1454-250MG
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Vzorec: C₂₃H₄₆O₁₁
MW: 498,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041105
CAS číslo: 1334177-84-2