Tisk…
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1452-500MG BIPG1452-250MG BIPG1452-1G
APOSBIPG1452-500MGEA 7250 CZK
APOSBIPG1452-500MG APOSBIPG1452-250MG APOSBIPG1452-1G
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Vzorec: C₁₉H₃₈O₉
MW: 410,5 g/mol
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 361189-64-2