Tisk…
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1449-1G BIPG1449-5G BIPG1449-500MG
APOSBIPG1449-1GEA 2900 CZK
APOSBIPG1449-1G APOSBIPG1449-5G APOSBIPG1449-500MG
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Vzorec: C₁₃H₂₆O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791106
CAS číslo: 186020-66-6