Tisk…
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1405-100MG BIPG1405-50MG
APOSBIPG1405-100MGEA 11410 CZK
APOSBIPG1405-100MG APOSBIPG1405-50MG
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Vzorec: C₄₂H₆₅NO₁₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064302
CAS číslo: 1952360-91-6