Tisk…
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1402-100MG BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA 7670 CZK
APOSBIPG1402-100MG APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Vzorec: C₃₄H₄₉NO₁₂
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 756526-02-0