Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1399-1G
APOSBIPG1399-1GEA
2530
CZK
APOSBIPG1399-1G
Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Vzorec:
C₂₈H₃₇NO₉ MW: 531,59 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
882847-32-7 |