Tisk…
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 1450 CZK
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Vzorec: C₂₄H₂₉NO₇
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 867062-95-1