Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1396-500MG
BIPG1396-1G
BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA
4140
CZK
APOSBIPG1396-500MG
APOSBIPG1396-1G
APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Vzorec:
C₂₂H₂₅NO₆ MW: 399,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
872679-70-4 |