Tisk…
Biotin-PEG4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1209-100MG BIPG1209-50MG BIPG1209-250MG
APOSBIPG1209-100MGEA 7050 CZK
APOSBIPG1209-100MG APOSBIPG1209-50MG APOSBIPG1209-250MG
Biotin-PEG4-amine
Biotin-PEG4-amine
Vzorec: C₂₀H₃₈N₄O₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26142992
CAS číslo: 663171-32-2