Tisk…
Biotin-PEG3-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1208-100MG BIPG1208-50MG
APOSBIPG1208-100MGEA 4570 CZK
APOSBIPG1208-100MG APOSBIPG1208-50MG
Biotin-PEG3-Amine
Biotin-PEG3-amine
Vzorec: C₁₈H₃₄N₄O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09952640
CAS číslo: 359860-27-8