Biotin-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1199-100MG
BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA
6020
CZK
APOSBIPG1199-100MG
APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Vzorec:
C₂₁H₃₇N₃O₈S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08457831 CAS číslo: 721431-18-1 |