Tisk…
Azido-PEG24-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 10350 CZK
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Vzorec: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
MW: 1100,29 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 73342-16-2