Tisk…
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1118-250MG BIPG1118-1G
APOSBIPG1118-250MGEA 7440 CZK
APOSBIPG1118-250MG APOSBIPG1118-1G
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O₅
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20134131
CAS číslo: 86770-68-5