Tisk…
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G
APOSBIPG1117-250MGEA 4070 CZK
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Vzorec: C₈H₁₇N₃O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03701128
CAS číslo: 86770-67-4