Tisk…
Azido-PEG24-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1113-100MG BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA 16200 CZK
APOSBIPG1113-100MG APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Vzorec: C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 1167575-20-3